Merck
714658
Sigma-Aldrich
3-ブロモピリジン-4-カルボン酸
97%
別名:
3-ブロモイソニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
202.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
234-238 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
455.0 °F - closed cup
引火点(℃)
235 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
714658-BULK:
714658-VAR:
714658-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)