Merck
657425
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
97%
別名:
5-Bromonicotinic acid methyl ester, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
96-100 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
InChI Key
AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アセトンをそのTMSエノールエーテルとして、マイクロ波促進パラジウム触媒アリール化で使用する基質です
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657425-5G:
657425-BULK:
657425-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 48, 1213-1213 (2007)