Merck
684902
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrN2
CAS番号:
分子量:
183.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
100-104 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Brc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
InChI Key
HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
684902-1G:4548173272665
684902-VAR:
684902-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)