Merck
551902
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-クロロピリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrClN
CAS番号:
分子量:
192.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI Key
PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Bromo-2-chloropyridine may be used in the preparation of following compounds:
  • Amino-2-chloropyridine via palladium-catalyzed amination.
  • 5-Bromo-2-fluoropyridine via halogen-exchange reaction using anhydrous potassium fluoride.
  • 2-Chloro-5-(2,5-dimethoxyphenyl)pyridine via Suzuki coupling with 2,5-dimethoxyphenylboronic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
551902-BULK:
551902-VAR:
551902-25G:
551902-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Extensive rigid analogue design maps the binding conformation of potent N-benzylphenethylamine 5-HT2A serotonin receptor agonist ligands.
Juncosa Jr JI, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 4(1), 96-109 (2012)
Selective amination of polyhalopyridines catalyzed by a palladium-xantphos complex.
Ji JTL and Bunnelle WH.
Organic Letters, 5(24), 4611-4614 (2003)
Aromatic fluorine compounds. XI. Replacement of chlorine by fluorine in halopyridines.
Finger GC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28(6), 1666-1668 (1963)