Merck
703990
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
97%
別名:
2-Bromoisonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
202.01
Beilstein:
471895
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
217-220 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
703990-BULK:
703990-VAR:
703990-5G:
703990-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)