Merck
797154
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 5,5-dioxide
別名:
2-Boc-8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane 5,5-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO5S
CAS番号:
分子量:
275.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
官能基
ketone
sulfone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CCS1(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-18(11,15)16/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
YXFLECMRQFDZGN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers. It provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Synthesis of Novel Azaspiro[3.4]octanes as Multifunctional Modules in Drug Discovery
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.