Merck
792586
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19NO4
CAS番号:
分子量:
241.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
屈折率
n20/D 1.474
密度
1.052 g/mL at 25 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1=CC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-5-16-10(14)6-9-7-13(8-9)11(15)17-12(2,3)4/h6H,5,7-8H2,1-4H3
InChI Key
WYWJZDFQQJTRDD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Building block used as a precursor to the synthesis of thia and oxa-azaspiro[3.4]octanes. As reported in the Carreira lab, the product can readily undergo [3+2] cycloadditions with dipolariphiles to generate a series of small-ring spirocycles.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.