Merck
680079
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyazetidine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO · HCl
CAS番号:
分子量:
109.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
85-90 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cl[H].OC1CNC1
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
InChI Key
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
フルオロキノロン抗生物質の最近の合成で使用されるビルディングブロックです
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680079-5G:
680079-1G:
680079-VAR:
680079-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic Process Research & Development, 10, 803-803 (2006)