Merck
N11507
Sigma-Aldrich
2-ニトロベンゼンスルホニルクロリド
97%
別名:
1-(Chlorosulfonyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitro-phenyl-sulphonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulphonyl chloride, o-ニトロフェニルスルホニルクロリド, o-ニトロベンゼンスルホニルクロリド, o-ノシルクロリド, 塩化2-ニトロフェニルスルホニル, 塩化2-ニトロベンゼン-1-スルホニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
221.62
Beilstein:
521155
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
InChI Key
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N11507-75KG:
N11507-100G:
N11507-25G:
N11507-VAR:
N11507-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)