Merck
694347
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-ヒドロキシアゼチジン
97%
別名:
tert-ブチル 3-ヒドロキシアゼチジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO3
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
36-43 °C
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)C1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h6,10H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694347-1G:
694347-5G:
694347-BULK:
694347-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)