Merck
796565
Sigma-Aldrich
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid
95%
別名:
Fenofibric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15ClO4
CAS番号:
分子量:
318.75
Beilstein:
2058973
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
mp
187 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
ketone
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
796565-VAR:
796565-1G:
796565-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasser Majeed et al.
Scientific reports, 9(1), 6316-6316 (2019-04-21)
Angiosarcomas are highly aggressive tumors of endothelial origin, which carry a poor prognosis. Fenofibrate is a hypolipidemic drug, which acts by activating the transcription factor PPARα. It has also been widely reported to have 'anti-cancer' activity. The current study investigated