グレード
technical
形状
crystals
反応適合性
core: molybdenum
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
mp
98 °C (dec.) (lit.)
密度
2.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-][Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)OP(=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo]([O-])(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/12Mo.3Na.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*-1/p-3
InChI Key
GVSXYXXCIUVHQT-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 超分子を水素結合させ、有機および無機化学種を封入したアルキメデス多面体ケージ
反応物質としての用途:
- 昇温還元法と水素同位体交換
- ステンレス鋼の不動態化
用途:
- 塩酸フラボキサートおよび塩酸シクロペントラート定量用プラスチック膜電極
- di-Me炭酸塩とフェノールのエステル交換反応での触媒負荷の役割の調査
- メタノールをカルボニル化するための共触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79558-VAR:
79558-500G:
79558-100G:4548173961088
79558-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック