Merck
708348
Sigma-Aldrich
シリコモリブデン酸 溶液
別名:
Keggin heteropoly acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H4SiO4 · 12MoO3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.376
密度
1.156 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Si](O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.O4Si.4H2O.32O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;8*+1;-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
LMAWUDMBHTZUCF-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • シリコ十二モリブデン酸アニオンとポリ(アリルアンモニウム)カチオンの超薄相からなる化合物の、静電的合成での使用
  • ケギンアニオンおよび2,2'-ビキノリニウムによる電荷移動化合物の調製
Silicomolybdic acid (Keggin Acid, SMA) can be used to prepare supported acid catalysts for various organic transformations. For example, it is used to prepare:
  • SMA immobilized on mesoporous silica spheres for hydrolysis of ammonia borane.
  • SMA doped carbon-ceramic composite electrodes for electrocatalytic reduction of bromate.
  • SMA supported on silica gel (SiO2) for Hosomi–Sakurai allylation of carbonyl compounds.
  • SMA supported on mesoporous SiO2 hollow spheres for Friedel–Crafts alkylation reaction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
708348-125G:4548173924038
708348-VAR:
708348-25G:4548173924045
708348-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of hollow mesoporous silica spheres with immobilized silicomolybdic acid and their catalytic activity for the hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane
Umegaki T, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 223, 152-156 (2016)