Merck
126276
Sigma-Aldrich
1,4-ジイソプロピルベンゼン
97%
別名:
1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Bis(propan-2-yl)benzene, 1,4-Di(propan-2-yl)benzene, p-Diisopropylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[CH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
162.27
Beilstein:
1854739
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.6 (vs air)
蒸気圧
0.25 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI Key
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-ジイソプロピルベンゼン(DIPB)は、原油成分の一つです。
アプリケーション
1,4-ジイソプロピルベンゼン(DIPB)は、使用済み核燃料再処理において、三価アクチノイドカチオンから三価ランタノイドを分離するための水性錯体からのリン試薬抽出による三価アクチニド-ランタノイド分離(TALSPEAK)法で使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
126276-VAR:
126276-BULK:
126276-25G:
126276-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Travis S Grimes et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(46), 13722-13730 (2012-10-31)
The Trivalent Actinide-Lanthanide Separation by Phosphorus reagent Extraction from Aqueous Komplexes (TALSPEAK) process is a solvent extraction based method for separating trivalent lanthanides (Ln(3+)) from trivalent actinide cations in used nuclear fuel reprocessing. In conventional TALSPEAK, the extractant solution is
B H Cho et al.
Chemosphere, 35(7), 1613-1621 (1997-10-06)
A huge amount of oil-contaminated soil remains unremediated in the Kuwait desert. The contaminated oil has the potentiality to cause pollution of underground water and to effect the health of people in the neighborhood. We have been studying bioremediation of
Tongguang Ge et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(23), 7895-7905 (2016-04-24)
Hierarchically structured zeolites (HSZs) have gained much academic and industrial interest owing to their multiscale pore structures and consequent excellent performances in varied chemical processes. Although a number of synthetic strategies have been developed in recent years, the scalable production