アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.H2O.36O.12W/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-1;;;;;;;;;;;;+1/p-3
InChI Key
ZJNHDCZHHPMFAZ-UHFFFAOYSA-K
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3