Merck
773239
Sigma-Aldrich
1,4-フェニレンジメタクリル酸塩
>99.0%, contains ≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
別名:
(1,4-フェニレン)エステル, 1,4-フェニレンビスメタクリル酸塩, 2-メチル-2-プロペン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14O4
CAS番号:
分子量:
246.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
>99.0%
形状
solid
含みます
≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
mp
89-91 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(OC(=O)C(C)=C)cc1
InChI
1S/C14H14O4/c1-9(2)13(15)17-11-5-7-12(8-6-11)18-14(16)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
InChI Key
MDMKOESKPAVFJF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
このジメタクリル酸塩は、やや硬い架橋剤として有用です。 スペーサーのサイズが小さいと、高密度の架橋が得られます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773239-BULK:
773239-VAR:
773239-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)