Merck
412090
Sigma-Aldrich
ビスフェノール A エトキシレートジアクリレート
average Mn ~512, EO/phenol 2
別名:
Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A polyethylene glycol diether diacrylate, Ethoxylated bisphenol A diacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
分子量
average Mn ~512
含みます
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
組成
EO/phenol, 2
屈折率
n20/D 1.534
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI Key
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
412090-VAR:
412090-250ML:
412090-1L:4548173981499
412090-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)