411167
ビスフェノール A グリセロラート(1グリセリン/フェノール)ジアクリラート
contains MEHQ as inhibitor
別名:
2,2-Bis[4-(3-acryloyloxy-2-hydroxypropoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[acryloyloxy(2′-hydroxypropyloxy)phenyl]propane, Bisphenol A glycerolate diacrylate
About This Item
おすすめの製品
含みます
MEHQ as inhibitor
250-500 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
粘度
2000-4000 cP(65 °C)(lit.)
酸性度指数
<5 mg KOH/g
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(OCC(O)COC(=O)C=C)cc1)c2ccc(OCC(O)COC(=O)C=C)cc2
InChI
1S/C27H32O8/c1-5-25(30)34-17-21(28)15-32-23-11-7-19(8-12-23)27(3,4)20-9-13-24(14-10-20)33-16-22(29)18-35-26(31)6-2/h5-14,21-22,28-29H,1-2,15-18H2,3-4H3
InChI Key
VZTQQYMRXDUHDO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
特徴および利点
物理的形状
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
411167-250ML:
411167-1L:
411167-VAR:
411167-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック