Merck
765759
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene
95%
別名:
3-(Trifluoromethyl)indene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7F3
CAS番号:
分子量:
184.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.489
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C1=CCc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F3/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChI Key
PCPRMODISMAALW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
765759-BULK:
765759-VAR:
765759-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)