solid
SMILES記法
Brc1ccc2nncn2c1
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-2-6-9-8-4-10(6)3-5/h1-4H
InChI Key
PFKZKSHKBBUZKU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Synthonix製品
適用法令
Jan Code
SYX00142-1G:
試験成績書(COA)