Merck
729728
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7Br
CAS番号:
分子量:
195.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.610
密度
1.453 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChI Key
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
729728-1G:
729728-BULK:
729728-VAR:
試験成績書(COA)