Merck
762695
Sigma-Aldrich
1H-Indene-2-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BO2
CAS番号:
分子量:
159.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
57-77 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)C1=Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9BO2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-5,11-12H,6H2
InChI Key
VBMIZCKXRRAXBK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
762695-5G:
762695-VAR:
762695-1G:
762695-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)