Merck
710210
Sigma-Aldrich
(E)-3-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)プロペン-1-イルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
(E)-2-[3-[[(1,1-ジメチルエチル)ジメチルシリル]オキシ]-1-プロペニル]-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン, tert-ブチルジメチル[[(2E)-3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)プロプ-2-エン-1-イル]オキシ]シラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H31BO3Si
CAS番号:
分子量:
298.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
密度
0.910 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C15H31BO3Si/c1-13(2,3)20(8,9)17-12-10-11-16-18-14(4,5)15(6,7)19-16/h10-11H,12H2,1-9H3/b11-10+
InChI Key
LUURLZJMKOVITO-ZHACJKMWSA-N
アプリケーション
(E)-3-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)プロペン-1-イル-ボロン酸ピナコールエステルは反応剤として以下の用途に使用できます:
  • パラジウム触媒による鈴木-宮浦カップリング反応
  • イリジウム錯体触媒存在下でのアルデヒド類とのアリル化反応による抗ホモアリルアルコールの合成
  • α-イミノアルデヒドの調製に
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
710210-VAR:
710210-1G:
710210-5G:
710210-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of α-imino aldehydes by [1, 3]-rearrangements of O-alkenyl oximes
Kontokosta D, et al.
Organic Letters, 15(18), 4830-4833 (2013)