Merck
749087
Sigma-Aldrich
5-チアゾール ボロン酸 MIDAエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BN2O4S
分子量:
240.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
172-178 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cncs2
InChI
1S/C8H9BN2O4S/c1-11-3-7(12)14-9(15-8(13)4-11)6-2-10-5-16-6/h2,5H,3-4H2,1H3
InChI Key
JHLBEKAIQFBSNV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
749087-BULK:
749087-1G:
749087-VAR:
749087-5G:
749087-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)