屈折率
n20/D 1.472
密度
1.162 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
YICRPEGTQDSFEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F
引火点(℃)
104.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
748773-25G:
748773-5G:
748773-BULK:
748773-1G:
748773-1G-KC:
748773-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)