Merck
662933
Sigma-Aldrich
6-メトキシ-2-ピリジンカルボキシアルデヒド
97%
別名:
2-ホルミル-6-メトキシピリジン, 6-メトキシピリジン-2-カルボアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.532
bp
103-104 °C/20 mmHg
密度
1.140 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-5H,1H3
InChI Key
YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
NaCNを用いた処理を介した、対応するα-ピリドインの合成
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
662933-1G:
662933-BULK:
662933-VAR:
662933-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masashi Hatanaka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(24), 6763-6770 (2005-08-30)
Focusing on alpha-pyridoin (1, 1,2-di(2-pyridyl)-1,2-ethenediol) as the lead compound of the novel antioxidative enediol, we synthesized 5,5'- or 6,6'-bis-substituted derivatives of 1 from disubstituted pyridines. The antioxidant activity of 1 and its synthetic derivatives 2-7 was evaluated by DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl