Merck
761737
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
別名:
6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3NO
CAS番号:
分子量:
175.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
官能基
aldehyde
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-12)11-6/h1-4H
InChI Key
OMFVRHWVFINADV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.9 °F
引火点(℃)
75.5 °C
適用法令
Jan Code
761737-1G:
761737-BULK:
761737-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)