Merck
525693
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-2-ピリジンカルボキシアルデヒド
97%
別名:
2-ブロモ-6-ホルミルピリジン, 2-ブロモピリジル-6-カルボアルデヒド, 2-ブロモピリジン-6-カルボアルデヒド, 2-ホルミル-6-ブロモピリジン, 6-Bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 6-Bromopicolinaldehyde, 6-ブロモ-2-ホルミルピリジン, 6-ブロモピリジン-2-アルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO
CAS番号:
分子量:
186.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
81-85 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
InChI Key
QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-ブロモ-2-ピリジンカルボキシアルデヒドドは、ピリジン誘導体です。メソ-置換トランス-A2B2-ポルフィリン
アプリケーション
6-ブロモ-2-ピリジンカルボキシアルデヒドは、以下の合成に用いてよいでしょう:
  • 6-([2,2′-ビ(1,3-ジチオールイリデン)]-4-イル)ピコリンアルデヒド
  • 3つの腕の一つに3-ホルミルフェニル置換基を支えるTpy コアを有するトリス(2-ピリジルメチル)アミン (Tpy) 誘導体
  • 4-(6-ブロモピリジン-2-イル)-3-メチル-3-フェニルオキセタン-2-オンのシン-およびアンチ
  • 6-(2,4,6-トリイソプロピルフェニル)-2-ピリジンカルボキシアルデヒド
シンβ-ヒドロキシエノンにつながるジビニルケトンとのロジウム触媒による還元的アルドール結合の研究で基質として利用されます。
トリス[(ピリジル)メチル]アミンリガンドの有効な構成要素です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
525693-VAR:
525693-BULK:
525693-10G:
525693-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Steric and Electronic Effects in the Formation and Carbon Disulfide Reactivity of Dinuclear Nickel Complexes Supported by Bis (iminopyridine) Ligands.
Bheemaraju A, et al.
Organometallics, 32(10), 2952-2962 (2013)
Francesca A Scaramuzzo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(49), 16809-16813 (2013-11-01)
Reliable determination of the enantiomeric excess of free amino acids can be obtained by measuring the induced circular dichroism of a multicomponent assembly formed by a modified tris(2-pyridylmethyl)amine ligand, a zinc salt, and the amino acid of interest. The systems
Awatef Ayadi et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 11, 1379-1391 (2015-10-02)
The synthesis and full characterization of two tetrathiafulvalene-appended azine ligands, namely 2-([2,2'-bi(1,3-dithiolylidene)]-4-yl)-6-((2,4-dinitrophenyl)hydrazono)methyl)pyridine (L1) and 5-([2,2'-bi(1,3-dithiolylidene)]-4-yl)-2-((2,4-dinitrophenyl)hydrazono)methyl)pyridine (L2) are described. The crystal structure of ligand L1 indicates that the ligand is completely planar with the presence of a strong intramolecular N3-H3···O1 hydrogen
Synthetic methodologies leading to porphyrin-quinone conjugates.
Cardoso MFDC, et al.
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 1-23 (2015)
Soo Bong Han et al.
Organic letters, 8(24), 5657-5660 (2006-11-17)
Catalytic hydrogenation of divinyl ketones 1a and 1e in the presence of diverse aldehydes 2a-e at ambient temperature and pressure using cationic rhodium catalysts ligated by tri-2-furyl phosphine enables formation of aldol products 3a-e and 5a-e, respectively, with high levels