About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO
CAS番号:
分子量:
186.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
98-102 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
[H]C(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-1-5(4-9)2-8-3-6/h1-4H
InChI Key
NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644102-VAR:
644102-1G:
644102-BULK:
644102-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)