Merck
596280
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-3-ピリジンカルボキシアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO
CAS番号:
分子量:
186.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
104-110 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
InChI Key
PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde can be used as a starting material in the synthesis of 2-(3′,5′-bis(trifluoromethyl)biphenyl-4-yl)-3-(6-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl) pyridin-3-yl)acrylonitrile (Py-CN-TFMBE), which can have many potential applications as a stimuli-responsive fluorescent organo-gelator. It can also be used in the preparation of porous organic polymers, which can act like a fluorescent sensor for detecting palladium(II) and organic dyes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596280-VAR:
596280-5G:
596280-BULK:
596280-1G:
596280-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Facile synthesis of porous organic polymers for the absorption of Pd (II) ions and organic dye"
Luo Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(83), 79781-79791 (2016)
"A Thermoreversible and Proton-Induced Gel- Sol Phase Transition with Remarkable Fluorescence Variation"
Chung WJ, et al.
Chemistry of Materials, 20(21), 6750-6755 (2008)