Merck
739073
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)azetidine
別名:
3-(Boc-amino)azetidine, tert-Butyl 3-azetidinylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N2O2
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
63-72 °C
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
739073-VAR:
739073-500MG:
739073-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)