Merck
00933
Sigma-Aldrich
4-アセチルベンゼンスルホニルクロリド
≥95.0% (AT)
別名:
アセトフェノン-4-スルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO3S
CAS番号:
分子量:
218.66
Beilstein:
2099148
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (AT)
フォーム
powder
mp
84-87 °C
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
00933-10G:
00933-VAR:
00933-INTR:
00933-50G:
00933-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)