Merck
737364
Sigma-Aldrich
4'-メチルビフェニル-4-スルホニルクロリド
95%
別名:
4-(4-メチルフェニル)ベンゼンスルホニルクロリド, 4-(p-トリル)ベンゼンスルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11ClO2S
CAS番号:
分子量:
266.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
105-110 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI Key
DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
737364-1G:
737364-BULK:
737364-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)