Merck
737372
Sigma-Aldrich
4'-フルオロビフェニル-4-スルホニルクロリド
95%
別名:
4-(4-フルオロフェニル)ベンゼンスルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8ClFO2S
CAS番号:
分子量:
270.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
80-85 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H8ClFO2S/c13-17(15,16)12-7-3-10(4-8-12)9-1-5-11(14)6-2-9/h1-8H
InChI Key
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
737372-BULK:
737372-1G:
737372-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)