Merck
738964
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3-ヒドラジノピラジン
95%
別名:
3-クロロ-2(H)-ピラジノン ヒドラゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5ClN4
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
154-159 °C
官能基
chloro
hydrazine
SMILES記法
NNc1nccnc1Cl
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-3-4(9-6)8-2-1-7-3/h1-2H,6H2,(H,8,9)
InChI Key
PUUGNIKJWZNTBK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
738964-BULK:
738964-VAR:
738964-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)