Merck
680753
Sigma-Aldrich
2-Hydrazino-4-phenylthiazole
97%
別名:
4-Phenyl-2(3H)-thiazolone hydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3S
CAS番号:
分子量:
191.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
163-167 °C
官能基
hydrazine
phenyl
SMILES記法
NNc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-12-9-11-8(6-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
VTOUNUQLXMNNMQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680753-5G:
680753-BULK:
680753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)