Merck
736805
Sigma-Aldrich
4-ヒドラジノピリジン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8ClN3
CAS番号:
分子量:
145.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
244-250 °C
官能基
hydrazine
SMILES記法
Cl.NNc1ccncc1
InChI
1S/C5H7N3.ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H,6H2,(H,7,8);1H
InChI Key
MMLHRYAPGSEXCA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736805-250MG:
736805-BULK:
736805-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)