Merck
738131
Sigma-Aldrich
メチル トリメトキシアセタート
96%
別名:
2,2,2-トリメトキシ酢酸 メチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.413
密度
1.129 g/mL at 25 °C
官能基
ester
ether
SMILES記法
COC(=O)C(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H12O5/c1-8-5(7)6(9-2,10-3)11-4/h1-4H3
InChI Key
QTABOWCQAPYNPP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F
引火点(℃)
82.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
738131-1G:
738131-VAR:
738131-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)