Merck
715441
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14BF3N2O2
CAS番号:
分子量:
262.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
151-155 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c[nH]nc2C(F)(F)F
InChI
1S/C10H14BF3N2O2/c1-8(2)9(3,4)18-11(17-8)6-5-15-16-7(6)10(12,13)14/h5H,1-4H3,(H,15,16)
InChI Key
WHYPQJYBTNZKBY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
715441-VAR:
715441-1G:
715441-BULK:
715441-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)