Merck
708879
Sigma-Aldrich
1H-ベンゾイミダゾール-5-ボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17BN2O2
CAS番号:
分子量:
244.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
202-206 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI Key
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
708879-250MG:
708879-VAR:
708879-BULK:
708879-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)