Merck
735493
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
別名:
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-L-β-proline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO4
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -15.0, c = 0.5% in chloroform
mp
138-143 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI Key
HRMRQBJUFWFQLX-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735493-500MG:
735493-BULK:
735493-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)