Merck
454486
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-カルボキシアルデヒド
別名:
(R)-(+)-グリセルアルデヒド アセトニド, (R)-イソプロピリデングリセルアルデヒド, NSC 89869
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]22/D +53.8°, c = 2 in chloroform
品質水準
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ether
ketal
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)OC[C@@H](O1)C=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h3,5H,4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI Key
YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の有機反応に関与する反応剤です。
  • Henry縮合反応
  • 高度に官能基化されたキラルアジリジン類の合成
  • アルデヒドのオレフィン化
  • C-H結合の酸化
  • アルドール型縮合
  • 外因性蛍光トレーサー剤として用いる親水性ピラジン色素の合成
  • Hosomi-Sakurai反応
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
454486-500MG:
454486-BULK:
454486-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
454486-500MG4061837394744