Merck
735507
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
別名:
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-D-β-proline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO4
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +15.0°, c = 0.5% in chloroform
mp
140-145 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI Key
HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
735507-500MG:
735507-BULK:
735507-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)