Merck
715581
Sigma-Aldrich
ピロリジン-3-カルボン酸 塩酸塩
95%
別名:
β-プロリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10ClNO2
CAS番号:
分子量:
151.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
33-38 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.OC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c7-5(8)4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H
InChI Key
OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
715581-1G:
715581-BULK:
715581-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)