Merck
685399
Sigma-Aldrich
1H-ピロール-3-カルボン酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO2
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
85-89 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc[nH]c1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-2-3-7-4-5/h2-4,7H,1H3
InChI Key
WLBNVSIQCFHAQB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
685399-BULK:
685399-250MG:
685399-VAR:
685399-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ahmed M Zheoat et al.
Fitoterapia, 134, 5-13 (2019-01-29)
Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) is a plant that is widely recognised for its antihypertensive properties; however the constituent(s) responsible for this biological activity are presently unknown. The aim of this study was to identify the potential compounds that are responsible for