About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O2
CAS番号:
分子量:
112.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
204-213 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
707384-BULK:
707384-1G:
707384-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)