Merck
734373
Sigma-Aldrich
2-メチルプロパン-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
イソブタン-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)313CH
分子量:
62.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
gas
bp
-12 °C (lit.)
mp
-160 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
NNPPMTNAJDCUHE-JCDJMFQYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-117.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-83 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734373-BULK:
734373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)