Merck
732192
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-N-p-トシル-1,2-ジメシチルエチレンジアミン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H34N2O2S
CAS番号:
分子量:
450.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
169-174 °C
官能基
amine
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H](N)c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C27H34N2O2S/c1-16-8-10-23(11-9-16)32(30,31)29-27(25-21(6)14-18(3)15-22(25)7)26(28)24-19(4)12-17(2)13-20(24)5/h8-15,26-27,29H,28H2,1-7H3/t26-,27-/m0/s1
InChI Key
XAXZXGHDWDUHFH-SVBPBHIXSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732192-VAR:
732192-BULK:
732192-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)