Merck
684104
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-1,2-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)エチレンジアミン 二塩酸塩
95%
別名:
(1S,2S)-1,2-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-1,2-エタンジアミン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
369.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −129°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cl.Cc1cc(C)c([C@H](N)[C@@H](N)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C20H28N2.2ClH/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(21)20(22)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6;;/h7-10,19-20H,21-22H2,1-6H3;2*1H/t19-,20-;;/m0../s1
InChI Key
HSFKFAWYBTVLDG-TULUPMBKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
684104-VAR:
684104-1G:
684104-100MG:
684104-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)