Merck
684031
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-1,2-ビス(4-ニトロフェニル)エチレンジアミン二塩酸
97%
別名:
(1S,2S)-1,2-ビス(4-ニトロフェニル)-1,2-エタンジアミン二塩酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N4O4 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
375.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
光学活性
[α]22/D -84.0°, c = 1 in H2O
mp
202-207 °C
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@H]([C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N4O4.2ClH/c15-13(9-1-5-11(6-2-9)17(19)20)14(16)10-3-7-12(8-4-10)18(21)22;;/h1-8,13-14H,15-16H2;2*1H/t13-,14-;;/m0../s1
InChI Key
PDPYGNJVCKPVGM-AXEKQOJOSA-N
アプリケーション
(1S, 2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)ethylenediamine dihydrochloride can be used to prepare a fluorous Fe-salen complex, which is used as a catalyst in the asymmetric epoxidation of C-C double bonds.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684031-VAR:
684031-1G:
684031-100MG:
684031-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Unprecedented Asymmetric Epoxidation of Isolated Carbon-Carbon Double Bonds by a Chiral Fluorous Fe (III) Salen Complex: Exploiting Fluorophilic Effect for Catalyst Design
Kobayashi Y, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2019(13), 2401-2408 (2019)
資料
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.
Chiral Vicinal Diamines for Asymmetric Synthesis